Description
- Facilite l’extraction des disques d’échantillons de la couche de granulés.
- Minimise la contamination lors de la manipulation des échantillons.
- Protège l’alésage de la couche de granulés des échantillons abrasifs.
- La surface extérieure peinte empêche le grippage de la couche de granulés et facilite l’étiquetage.
- Compatible avec 3623, ensemble de couches de granulés évacuables 31 mm.
- Peut être utilisé en conjonction avec l'outil d'évasement des bords 3618 pour obtenir un ajustement plus serré dans la matrice à pastilles.
- Vendus par sachets de 1000.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Coupelle en aluminium |
| Diamètre (impériale) | 1,2 in |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Produit 31 granulés de 5 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1000 unités |