Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques
Code produit 10302861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 l
10 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10302861 5 l 1 pièce
10517901 10 000 ml 1 pièce
10370822 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10302861 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 1273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    431.17€ / 1 pièces
    Économisez 29.83€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) externe 260mm
Hauteur (métrique) intérieure 110mm
Hauteur (métrique) 450mm
Capacité (métrique) 5 l