Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques
Code produit 10517901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 l
10 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10517901 10 000 ml 1 pièce
10370822 1 000 ml 1 pièce
10302861 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10517901 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 1294
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Dewar de transport sphérique col étroit
  • Manteau en aluminium lisse avec poignée et couvercle isolant
  • Ampoule intérieure de forme sphérique
  • Dewar alu martelé
Spécification
Diamètre (métrique) externe 330mm
Hauteur (métrique) intérieure 380mm
Hauteur (métrique) 480mm
Capacité (métrique) 10 000 ml