Learn More
Waters Spherisorb ODS 2 Column Spherisorb ODS 2 Column 3m 4.6 x 100 mm
Marque:  Waters PSS832112
Encompass
Spherisorb ODS 2 Column Spherisorb ODS 2 Column 3m 4.6 x 100 mm
Code produit. 10772057
  • 997.50€ / 1 pièces