Learn More
BD Billes de validation de niveau 8 Spherotech (FL4)
Code produit 12877880
Change view
Click to view available options
Quantité:
8 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12877880 8 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12877880 Fournisseur BD Code fournisseur 653145
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
8-Peak validation bead tests are designed to fluoresce in all channels on most flow cytometers and cell sorters, to measure subtle differences in fluorescence levels.
  • Check fluorescence sensitivity and resolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 6-Peak validation beads
Type de produit Validation Beads
À utiliser avec (équipement) Flow cytometry and Cell sorters
Quantité 8 ml
Distribution des tailles 8 ml