Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate
Code produit 15447829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447829 1 mg 1mg
15437829 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447829 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66459.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26993-30-6 | C18H38NO5P, C18H38NO5P | 379.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26993-30-6
Formule moléculaire C18H38NO5P
Synonyme D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 379.47
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Sphingosine-1-phosphate
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sphingosine-1-phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sphingosine 1-phosphate