Learn More
Spiclomazine, TRC
Code produit 30411784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411784 50 mg -
30417932 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30411784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68176050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24527-27-3
Formule moléculaire C22H24ClN3OS2
Poids moléculaire (g/mol) 446.03
Synonyme Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Nom IUPAC 8-[3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)propyle]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]décan-3-un
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Spiclomazine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Poids de la formule 445.1049