Learn More
Spiclomazine, TRC
Code produit 30417932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417932 500 mg 500mg
30411784 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS681760500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24527-27-3
Formule moléculaire C22H24ClN3OS2
Poids moléculaire (g/mol) 446.03
Synonyme Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Nom IUPAC 8-[3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)propyle]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]décan-3-un
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Spiclomazine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Poids de la formule 445.1049