Learn More
Heidolph™ Araignée avec manchons de distillation
Code produit 10279791 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
20 manchons de distillation
6 manchons de distillation
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10279791 6 manchons de distillation 1 pièce
10466671 20 manchons de distillation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10279791 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 1530000509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    498.00€ / 1 pièces
    Économisez 69.00€
    12% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
L’araignée est fournie avec une taille de joint NS 29/32 standard mais est également disponible avec les joints rodés NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Araignée avec manchon de distillation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Comprend 6 manchons de distillation
Volume (métrique) 20 ml (par tube)