Learn More
Brady™ Barrière anti-déversement
Code produit 16368877 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16368877 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16368877 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.40€
    589.84€ / 1 pièces
    Économisez 46.56€
    7% de réduction
En stock
SB-3 est une barrière anti-déversement en polyuréthane résistant aux produits chimiques, utilisée pour contenir ou détourner des déversements facilement et rapidement.
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à de nombreux produits chimiques
  • Grâce aux extrémités qui s’imbriquent entre elles, aucun connecteur supplémentaire n’est nécessaire pour relier entre elles plusieurs barrières
  • Couleur jaune pour une haute visibilité
  • Réutilisable après nettoyage avec de l’eau et du savon
  • Fonctionne mieux sur des surfaces lisses
  • Idéale comme barrière au niveau des portes pendant les opérations de lavage, comme digue pour contrôler ou contenir des liquides déversés ou comme divergent pour diriger les liquides à bonne distance des équipements précieux ou des zones vulnérables
Spécification
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Confinement/Détournement des déversements
Dimensions (L x l x H) 3 m x 100 mm x 9 cm
Alternate Part Number SB-3