Learn More
New Pig™ Spill Kits
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Capacité (impériale) | 4 gal. |
| Capacité (métrique) | 15 l |
| Matériau | Polyethylene, Polypropylene, Magnesium Aluminosilicate |
| À utiliser avec (application) | Oils, Coolants, Solvents, Water--Universal |
| Comprend | 3 in. dia. x 10 ft. L PIG™ Blue Absorbent Sock, 3 in. dia. x 48 in. L PIG™ Blue Absorbent Sock, (4) 15 in. W x 20 in. L PIG™ Absorbent Mat Pad, (6) 2 in. W x 6 in. L Tamperproof Seal Label, (2) 18 in. W x 30 in. H Polyethylene Disposal Bags, Bucket with Lid, 6.5 gallons, printed |
| Hauteur (impériale) | 19.45 in. |
| Diamètre (impériale) | 12.69 in. |
| Poids (impériale) | 11 lb. |