Learn More
asecos™ Système de détection de fuites SpillGuard
Code produit 17896396 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système de confinement des poussées
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17896396 Système de confinement des poussées 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17896396 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 39036
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le système de détection de fuites SpillGuard détecte de manière fiable les fuites dangereuses.
  • Système de détection des fuites pour ATEX zone 0
  • Boîtier hautement résistant et conducteur d'électricité
  • Alarme sonore et visuelle pendant au moins 24 heures en cas de contact avec des substances liquides dangereuses.
  • Un signal optique régulier (LED rouge) indique un fonctionnement sûr.
  • Un signal acoustique indique la nécessité d'un remplacement en temps voulu à la fin de la durée de vie (jusqu'à 5 ans).
  • ATEX marquage: EX II 1G Ex ia IIC T4 Géorgie
  • Dimensions extérieures Dia. x H (mm) : 110 x 40
Spécification
Type Système de confinement des poussées
Poids (impériale) 0.32 lb.
Poids (métrique) 0.145 kg