Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Surfaces de travail Couvercle d'évier
Code produit 18834181 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SpillStopper™ Surfaces de travail
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
18834181 SpillStopper™ Surfaces de travail 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18834181 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4005201
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
SpillStopper™ Le couvercle pour évier à tasses offre une surface de travail continue lorsque l'évier à tasses n'est pas utilisé.
Couvercle en résine époxy noire et solide pour découpe ovale d'évier.
Spécification
Couleur Noir
Matériau Époxy
Type Couvercle d'évier à tasses
À utiliser avec (équipement) SpillStopper™ Surfaces de travail
Dimensions (L x l x H) 4,4 x 7,4 x 0,3 in
Poids (impériale) 1.5 lb.
Poids (métrique) 0.7 kg