Learn More
Cytiva Adaptateurs de centrifugation pour colonnes à gravité
Code produit 11717829 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colonne:
Pour colonne PD MidiTrap G-25
Pour colonne PD MiniTrap G-25
Pour la colonne de dessalage PD-10
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colonne Conditionnement
11717829 Pour la colonne de dessalage PD-10 10 pièces
11707829 Pour colonne PD MidiTrap G-25 10 pièces
11797819 Pour colonne PD MiniTrap G-25 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11717829 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28923245
En stock
Nettoyage pratique et rapide avec une reproductibilité élevée et un haut débit possible grâce à l’exécution de plusieurs échantillons en parallèle, une grande capacité de dessalage, l’utilisation du protocole de centrifugation avec toutes les colonnes à g
  • Adaptateurs pratiques, permettant la rotation de toutes les colonnes à gravité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nettoyage pratique et rapide avec une reproductibilité élevée et un haut débit possible grâce à l’exécution de plusieurs échantillons en parallèle, une grande capacité de dessalage, l’utilisation du protocole de centrifugation avec toutes les colonnes à g
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Nettoyage pratique et rapide offrant une reproductibilité élevée pour un haut débit en exécutant plusieurs échantillons dans la colonne de dessalage PD-10 pour la centrifugation
Type Adaptateur pour colonne de rotation
Type de colonne Pour la colonne de dessalage PD-10