Learn More
Corning™ Concentrateurs pour ultrafiltration Spin-X™
Code produit 11333795 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantité:
12 / boîte
25 / boîte
Volume (métrique):
500 μl
6 ml
20 ml
Zone de filtration:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Conditionnement:
12 pièces
25 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité Volume (métrique) Zone de filtration Conditionnement
11333795 5 kDa 25 / boîte 6 ml 2,5 cm2 25 pièces
11383785 5 kDa 25 / boîte 500 μl 0,5 cm2 25 pièces
11303795 30 kDa 25 / boîte 500 μl 0,5 cm2 25 pièces
11393785 10 kDa 25 / boîte 500 μl 0,5 cm2 25 pièces
11313795 50 kDa 25 / boîte 500 μl 0,5 cm2 25 pièces
11373795 100 kDa 25 / boîte 6 ml 2,5 cm2 25 pièces
11343795 10 kDa 25 / boîte 6 ml 2,5 cm2 25 pièces
11323795 100 kDa 25 / boîte 500 μl 0,5 cm2 25 pièces
11363795 50 kDa 25 / boîte 6 ml 2,5 cm2 25 pièces
11353795 30 kDa 25 / boîte 6 ml 2,5 cm2 25 pièces
11383795 5 kDa 12 / boîte 20 ml 6 cm2 12 pièces
11393795 10 kDa 12 / boîte 20 ml 6 cm2 12 pièces
11303805 30 kDa 12 / boîte 20 ml 6 cm2 12 pièces
11323805 100 kDa 12 / boîte 20 ml 6 cm2 12 pièces
11313805 50 kDa 12 / boîte 20 ml 6 cm2 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11333795 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    209.97€ / 25 pièces
    Économisez 15.03€
    6% de réduction
En stock
Dispositifs d’ultrafiltration jetables à usage unique avec membranes en polyéthersulfone (PES) pour la concentration centrifuge et / ou la purification des fluides biologiques et des solutions aqueuses
Les concentrateurs centrifuges Spin-X UF offrent une procédure simple en une étape pour concentrer ou dessaler des protéines et d’autres biomolécules avec une récupération d’au moins 90 %.
  • La forme verticale de la membrane et la chambre de filtration à canal mince réduisent l’encrassement de la membrane et garantissent une concentration rapide, même avec les solutions chargées en particules.
  • Les membranes en polyéthersulfone (PES) à faible liaison sont disponibles en cinq seuils de rétention des molécules (MWCO) : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000 pour répondre à tous vos besoins de concentration. Choisissez un MWCO inférieur de moitié ou du tiers à la protéine à concentrer.
  • Le MWCO et les graduations sont imprimés sur le côté du tube du concentrateur pour éviter les erreurs.
  • Les concentrateurs Spin-X UF 6 et 20 peuvent être utilisés avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe. Les concentrateurs Spin-X UF 500 nécessitent des rotors à angle fixe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon PP
Couleur blanc
Type de filtre Filtre pour centrifugeuse
Matériau PES
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Zone de filtration 2,5 cm2
À utiliser avec (application) Concentration, dessalage des protéines, enzymes, anticorps monoclonaux et immunoglobulines, élimination des amino-acides et nucléotides marqués, préparation des échantillons pour HPLC, déprotéinisation des échantillons, récupération de biomolécules à part
Quantité 25 / boîte
Type Concentrateur pour ultrafiltration
Volume (impériale) de travail 0,2 oz.
Volume (métrique) 6 ml
Volume (métrique) de travail 6 mL
Hauteur (impériale) 4,8 in
Hauteur (métrique) 12,2 cm
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (métrique) 1,7 cm
À utiliser avec (équipement) Rotor à godets oscillants, rotor à angles fixes