Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit de purification d'ADN
Code produit 17864126 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17864126 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17864126 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116548050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    282.45€ / 50 pièces
    Économisez 14.55€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour un nettoyage rapide et efficace des échantillons d'ADN pré-purifiés. Élimine une large gamme de composés inhibiteurs, tels que ceux présents dans les échantillons environnementaux (acide humique, métaux lourds, etc.), ainsi que les composés organiques susceptibles d'être co-purifiés avec l'ADN lors d'autres procédures d'extraction.
  • Le SPINeasy Le kit de purification d'ADN est conçu pour éliminer les contaminants susceptibles d'être co-purifiés avec l'ADN et d'inhiber les applications enzymatiques et PCR en aval.
  • Les composés inhibiteurs tels que ceux présents dans les échantillons environnementaux (acide humique, métaux lourds, etc.), ainsi que les composés organiques susceptibles d'être co-purifiés avec l'ADN lors d'autres procédures d'extraction, sont éliminés efficacement et rapidement grâce à ce kit.
  • Le kit propose deux options de tampons de reliure. Le tampon P1 est recommandé pour la purification d'échantillons présentant une légère contamination par des acides humiques (couleur brunâtre clair) ou d'autres inhibiteurs de PCR. Le tampon P1HA contient une technologie d'élimination de l'acide humique nouvelle et exclusive, recommandée pour le traitement d'échantillons contaminés par une quantité considérable de substances humiques (forte couleur brunâtre).
  • Le kit a été validé avec de l'ADN génomique isolé à partir de divers échantillons de sol problématiques, ainsi qu'avec des échantillons d'ADN enrichis en molécules d'acide humique. Les données montrent que le kit peut nettoyer jusqu'à 50 µg ADN d'une taille allant de 200 pb à un poids moléculaire élevé, avec une récupération attendue de > 80%.
  • Les échantillons d'ADN purifiés peuvent être facilement utilisés dans des applications en aval, notamment la PCR de longs fragments, la qPCR et le séquençage de nouvelle génération (16S et le génome entier).
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, dans un endroit sec.
Format Kit d’outils
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Type d’échantillon 25 à 200 µPréparations d'ADN L > 200 pb
Comprend Tampon P1 50 mL, Tampon P1HA 50 mL, Tampon P2 40 mL, Tampon P3 40 mL, Tampon P4 6 mL, Colonne P 50x, 100 tubes de prélèvement de 2,0 mL, 50 tubes de prélèvement de 1,5 mL
Type de produit Kit de purification de l’ADN
Quantité 50 préparations
compliance-icons
Identifiant produit
  • SPINeasy DNA Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.