Learn More
MP Biomedicals™ Kit tout-en-un SPINeasy DNA/RNA/Protein
Code produit 17702448 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17702448 50 préparations 50 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17702448 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116544050
 Article restreint
En stock
Kit tout-en-un SPINeasy DNA/RNA/Protein - Isolement rapide et efficace de l’ADN, de l’ARN et des protéines du même échantillon à l’aide de la technologie de colonne de centrifugation.
  • Le kit tout-en-un SPINeasy DNA/RNA/Protein utilise un flux de travail pratique et des colonnes de centrifugation à membrane de silice pour isoler sans utiliser de substances toxiques telles que le phénol et le chloroforme :
    • ADN
    • ARN
    • Composants protéiques du même échantillon.
  • L’utilisation de notre tampon de lyse R spécialement formulé et de la matrice de lyse A en association avec les instruments FastPrep™ de MP Biomedicals permet une lyse hautement efficace des échantillons de tissus en quelques secondes. L’ADN, l’ARN et les protéines sont ensuite purifiés séquentiellement à partir du même lysat. En bref, l’ADN est adsorbé sur la première colonne de centrifugation, tandis que l’écoulement est collecté et utilisé pour la purification de l’ARN. La deuxième colonne de centrifugation capture l’ARN et l’écoulement de cette étape est utilisé pour l’extraction des protéines. L’ADN et l’ARN sont liés respectivement aux première et deuxième colonnes, puis lavés et élués. Dans l’extraction finale, les protéines sont :
    • Précipitées hors de la solution
    • Transformées en pellets par centrifugation
    • Lavées et remises en suspension.
  • Chaque composant moléculaire est alors immédiatement disponible pour les applications en aval respectives.
  • Spécification
    Format Kit d’outils
    Balance Mini
    Type d’échantillon Humaine, Souris, Rat
    Sequencing Type Séquençage de l’ADN et de l’ARN
    Quantité 50 préparations
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Toxicité aiguë Catégorie 4
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
    Mention de danger
    • H302-Nocif en cas d'ingestion.
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
    Conseils de prudence
    • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
    • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
    • P405-Garder sous clef.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate