Description
- Le kit SPINeasy RNA pour bactéries est un kit de colonne de centrifugation à membrane de silice qui permet une purification rapide et pratique de l’ARN total à partir de bactéries à Gram positif et Gram négatif. Notre solution de RNASS spécialement formulée qui stabilise et protège l’ARN dans les échantillons de bactéries est incluse dans le kit.
- L’utilisation de notre tampon de lyse R et de la matrice de lyse B en association avec les instruments FastPrep™ de MP Biomedicals permet une lyse hautement efficace des échantillons bactériens en quelques secondes.
- Avec un flux de travail simple, le kit permet de traiter plusieurs échantillons :
- Simultanément
- Sans l’utilisation de substances toxiques telles que le phénol et le chloroforme.
- L’ARN total de haute qualité et intégrité peut généralement être purifié :
- En 40 minutes
- Est immédiatement disponible pour la RT-PCR et d’autres applications en aval.
Specifications
Specifications
| Buffer | Tampon de lyse |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Temps de purification | 40 min. |
| Espèces | E. coli |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| Quantité | 50 préparations |
Safety and Handling
Product Identifier
- SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride