Description
Le SPINeasy Le kit RNA pour sol est un kit d'extraction d'ARN haute performance utilisant la technologie des colonnes de centrifugation à membrane de silice.
Ce kit permet l'isolement efficace de l'ARN à partir de différents types de sols, notamment :
- ceux à forte teneur en acide humique
- contaminants lourds
- compost
- terre de jardinage
- et les sols à faible biomasse.
Le processus d'extraction peut être réalisé en moins d'une heure avec :
- dégradation minimale de l'ARN
- et l'utilisation de produits chimiques dangereux comme le phénol ou le chloroforme est inutile.
Notre technologie d'élimination des inhibiteurs, spécialement formulée, traite efficacement les échantillons de sol contenant :
- acides humiques
- métaux lourds
- et autres composés aromatiques
garantir des résultats PCR précis.
L'ARN extrait avec ce kit présente une intégrité et une pureté élevées, convenant à des applications en aval telles que :
- transcription inverse
- PCR en temps réel
- et le séquençage.
Déclaration d'utilisation : Usage réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Spécification
| Type d’échantillon | Sol |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Type de produit | Isolement d’ARN |