Learn More
MP Biomedicals SPINeasy Kit ARN pour levure
Code produit 30281094 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
30281094 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30281094 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116565050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    517.65€ / 1 pièces
    Économisez 26.35€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
SPINeasy Le kit RNA pour levures est un kit d'extraction d'ARN haute performance développé sur la base de la technologie des colonnes de centrifugation à membrane de silice.
SPINeasy Le kit RNA pour levures est un kit d'extraction d'ARN haute performance développé sur la base de la technologie des colonnes de centrifugation à membrane de silice. Ce kit utilise une technique de dessalage rapide pour éliminer les macromolécules contaminantes tout en évitant les solvants chimiques nocifs, et la sphéroplastation pour libérer avec succès l'ARN à travers les parois cellulaires contenant des glucides, sans avoir besoin d'enzymes. Il est possible de traiter jusqu'à 2 x 10⁸ cellules simultanément sans aucun traitement à la DNase. L'ARN obtenu est d'une pureté exceptionnelle, exempt de protéines ou d'ADN dans les échantillons élués.
Énoncé d’utilisation :
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Principales applications :
  • Transfert Northern
  • PCR en temps réel
  • Séquençage de nouvelle génération
  • Puces à ADN
  • hybridation
Spécification
Format Kit d’outils
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Type d’échantillon Levure
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Isolement d’ARN