Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit d'ARN viral
Code produit 17884126 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17884126 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17884126 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116537050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.83€
    255.15€ / 50 pièces
    Économisez 23.68€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Technologie de colonne de centrifugation pour l'isolement rapide et facile de l'ARN viral à partir de milieux de culture cellulaire et de fluides corporels en seulement 20 minutes. ARN hautement purifié, adapté aux analyses RT-PCR, qPCR, RNA-seq et Northern Blot.
  • SPINeasy Le kit d'ARN viral est un kit de colonne de centrifugation à membrane de silice qui permet une extraction rapide et pratique de l'ARN viral à partir de milieux de culture cellulaire et de fluides corporels, tels que la salive et le sérum, sans avoir besoin d'extractions au phénol ou au chloroforme.
  • Grâce à un flux de travail simple, l'ARN viral est généralement extrait en 20 minutes et est immédiatement disponible pour les applications en aval, notamment la RT-PCR, la qPCR et le séquençage d'ARN (RNA-Seq).
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, dans un endroit sec.
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Type d’échantillon Milieux de culture cellulaire et fluides corporels (sérum et salive) ; 100 à 500 µL de l'échantillon
Comprend 30 mL de tampon de lyse VR, 6 mL de tampon de lavage VR, 10 mL d'eau sans nucléase, 1 flacon d'ARN porteur, 50 colonnes VR avec tubes de collecte
Quantité 50 préparations
compliance-icons
Identifiant produit
  • SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.