Learn More
Spinetoram, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Spinetoram J |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C42H69NO10/c1-10-27-13-12-14-35(53-37-18-17-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-21-31-29(32(33)22-36(44)51-27)16-15-26-19-28(20-30(26)31)52-42-41(47-9)40(48-11-2)39(46-8)25(5)50-42/h21,23-32,34-35,37,39-42H,10-20,22H2,1-9H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 747.4921 |
| Pourcentage de pureté | >95% |