Learn More
Eppendorf SpinPro™ Centrifugeuse 6 R, IVD
Code produit 31908732 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor:
BIOShield 1000A
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor Conditionnement
31908732 BIOShield 1000A 1 pièce
31908729 Sans rotor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908732 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5960000244
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour les scientifiques modernes afin de réduire les points de douleur des centrifugeuses, avec gestion de la durée de vie du rotor, un couvercle à verrouillage rapide et une documentation intelligente.
  • Un grand 7 in. VisioNize™ Affichage tactile avec logiciel de contrôle intuitif
  • Vitesse de centrifugation élevée jusqu’à 20 000 x g (13 500 tr/min)
  • Capacité jusqu’à 2 L
  • Rotors à godets oscillants avec RFID et adaptateurs pour tubes/bouteilles de 0,2 mL à 1 000 mL et tous types de MTP, PCR ou Deepwell plaques
  • Rotors à angle fixe avec RFID pour la biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 1,5 mL à 250 mL
  • Refroidissement durable à base de CO2 avec une plage de température allant de -11 °C à 40 °C
  • Reconnaissance automatique des rotors, gestion de la durée de vie des rotors et détection de déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Gestion utilisateur avec plusieurs niveaux d’autorisation et connexion utilisateur basée sur RFID
  • Commande automatique du couvercle pour une manipulation sûre et ergonomique, et couvercles Pro hermétiques Eppendorf QuickLock™ aux aérosols pour une utilisation rapide à une main
  • Connectivité vers Eppendorf VisioNize™ et LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ACT
Type de contrôleur Affichage tactile
Capacité 2 L
FCR max. 4,300 x g
Vitesse max. 4,600 rpm
Réfrigéré Oui
Concept écologique Refroidissement durable à base de CO2
Comprend avec un rotor S-2xUniversal ID, avec seaux et adaptateurs universels pour 5 à 50 mL coniques et plaques
Modèle Centrifugeuse de paillasse
Niveau sonore <62 dB(A) avec S-2xUniversal ID
Rotor BIOShield 1000A
Rotor inclus Oui
Minuteur 1 seconde à 99 heures. 59 min. 59 secondes.
Dimensions (H x l x P) 38,5 x 70,6 x 74,5 cm (15,2 x 27,8 x 29,3 in.)
Poids net 100 kg / 220.5 lb.
Tension 220/240 V
Puissance 2160 W
Type de prise Prise EU
Type de produit Centrifugeuse
Plage de températures (métrique) -10 °C à +40 °C
Type d’affichage Affichage tactile