Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs à serpentin, avec filetages GL
Code produit 11586804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11586804 500 mm 1 pièce
11556804 160 mm 1 pièce
10624915 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11586804 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05233514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    145.96€ / 1 pièces
    Économisez 52.04€
    26% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs à serpentin pour le refroidissement des condensats
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Filetages GL 14 et deux olives en plastique filetées
Longueur (métrique) 500 mm
Numéro du joint conique standard Prise et cône NS 29/32