Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs à serpentin, avec olives en verre
Code produit 10601902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10601902 400 mm 1 pièce
10737331 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10601902 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05233404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    122.88€ / 1 pièces
    Économisez 59.12€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs à serpentin pour le refroidissement des condensats
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 400 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32