Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs à serpentin, avec olives en verre
Code produit 10737331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10737331 500 mm 1 pièce
10601902 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737331 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05233504
Expédition estimée: 16-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs à serpentin pour le refroidissement des condensats
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Longueur (métrique) 500 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32