Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ressorts en spirale
Code produit 10221071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
35 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10221071 25 mm 10 pièces
10393131 35 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10221071 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01102825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    23.30€ / 10 pièces
    Économisez 13.70€
    37% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026