Läs mer
DWK Life Sciences™ Lampe à alcool DWK Life Sciences, en verre sodocalcique, sans tubulure de remplissage, avec capsule rodée, avec douille et mèche
Produktkod. 15201859 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité (métrique):
100 ml
Förpackningsstorlek:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacité (métrique) Förpackningsstorlek
15201859 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15201859 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 234002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La lampe à alcool permet de remplacer un bec Bunsen alimenté au gaz et convient également au chauffage des verres de cuisson et des matériaux qu’ils contiennent.
Pour que les substances réagissent l’une avec l’autre, un faible apport de chaleur est souvent nécessaire. La lampe à alcool est utilisée de manière classique et dans les zones où l’extraction directe de gaz n’est pas possible. Permet de remplacer un bec Bunsen.
  • Sans tubulure de remplissage
  • Le bouchon rodé garantit un joint étanche et une suffocation rapide de la flamme
Specifikationer
Matériau Verre sodocalcique
Capacité (métrique) 100 ml
Description avec bobèche et mèche
Diamètre (métrique) 75 mm
À utiliser avec (application) Chauffage ; à utiliser avec un spritus
Hauteur (métrique) 103 mm
Nb par paquet 10 boîtes
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.