Learn More
DWK Life Sciences™ Lampe à alcool DWK Life Sciences, en verre sodocalcique, sans tubulure de remplissage, avec capsule rodée, sans douille ni mèche
Code produit 11850700 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11850700 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11850700 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 234002406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La lampe à alcool permet de remplacer un bec Bunsen alimenté au gaz et convient également au chauffage des verres de cuisson et des matériaux qu’ils contiennent.
Pour que les substances réagissent l’une avec l’autre, un faible apport de chaleur est souvent nécessaire. La lampe à alcool est utilisée de manière classique et dans les zones où l’extraction directe de gaz n’est pas possible. Permet de remplacer un bec Bunsen.
  • Sans tubulure de remplissage
  • Le bouchon rodé garantit un joint étanche et une suffocation rapide de la flamme
Specifications
Matériau Verre sodocalcique
Capacité (métrique) 100 ml
Description sans bobèche et mèche
Diamètre (métrique) 75 mm
À utiliser avec (application) Chauffage ; à utiliser avec un spritus
Hauteur (métrique) 103 mm
Nb par paquet 10 boîtes