Learn More
R&D Systems™ Spironolactone
Code produit 18742544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18742544 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18742544 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2968/50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Mineralocorticoid receptor antagonist
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spironolactone
CAS 52-01-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C24H32O4S
Poids de la formule 416.57
Pureté >98%
Poids moléculaire 416.576