Learn More
Thermo Scientific Chemicals Spironolactone, 99 %
Code produit 10424165 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10424165 5 g Flacon en verre 5g
10082800 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10424165 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207460050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52-01-7 | C24H32O4S | 416.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-01-7
Formule moléculaire C24H32O4S
Poids moléculaire (g/mol) 416.57
Numéro MDL MFCD00082250
Clé InChI LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Synonyme spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
CID PubChem 5833
ChEBI CHEBI:9241
Nom IUPAC S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-diméthyl-3,5’dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrène-17,2-oxolane]-7-yl] éthanethioate
SMILES CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Spironolactone
Note relative au nom 99%
Point de fusion 198.0°C to 207.0°C
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 8887
Conditions de rotation spécifiques −37° (20°C c=1,CHCl3)
Rotation spécifique − 37.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 416.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Spironolactone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.