Learn More
Spironolactone, MedChemExpress
Code produit 16480998
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480998 5 g
16412239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480998 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0561
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Spironolactone
CAS 52-01-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O4S
Quantité 5 g
Synonyme SC9420
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)CC[C@@]1([H])[C@@]([C@@H](CC4=CC5=O)SC(C)=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 416.57
Poids de la formule 416.57
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death