Learn More
Spironolactone, TRC
Code produit 30411188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6830005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spironolactone
CAS 52-01-7
Formule moléculaire C24 H32 O4 S
Quantité 5 g
Synonyme Spironolactone, (2'R)-7α-(Acetylsulfanyl)-3',4'-dihydro-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-','γ-lactone','(7α,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','17-hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-','γ-lactone','acetate (6CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]','pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., 17-Hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid-γ-lactone, 3-(3-keto-7α-Acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7α-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, 7α-Acetylthio-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17β-carbolactone, Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon
Formule InChI InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
Nom IUPAC S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-diméthyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17,2'-oxolane]-7-yl]éthanethioate
Poids moléculaire (g/mol) 416.57
Poids de la formule 416.2021