Learn More
Spironolactone, TRC
Code produit 30420405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420405 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68300050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Spironolactone
CAS 52-01-7
Formule moléculaire C24 H32 O4 S
Quantité 50 mg
Synonyme Spironolactone, (2'R)-7α-(Acetylsulfanyl)-3',4'-dihydro-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-','γ-lactone','(7α,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','17-hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-','γ-lactone','acetate (6CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]','pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., 17-Hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid-γ-lactone, 3-(3-keto-7α-Acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7α-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, 7α-Acetylthio-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17β-carbolactone, Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon
Formule InChI InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
Nom IUPAC S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-diméthyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17,2'-oxolane]-7-yl]éthanethioate
Poids moléculaire (g/mol) 416.57
Poids de la formule 416.2021