Learn More
Spirotétratmate-céto-hydroxyle (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30004507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004507 10 mg 10mg
30006679 100 mg 100mg
30011660 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68331510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1172134-11-0
Formule moléculaire C18 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 317.38
Synonyme 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
Nom IUPAC 3-(2,5-diméthylphényl)-3-hydroxy-8-méthoxy-1-azaspiro[4,5]décane-2,4-dione
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Spirotetramat-keto-hydroxy
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Poids de la formule 317.1627
Pourcentage de pureté >95%