Learn More
Spirotétratmate-céto-hydroxyle (mélange de diastéromères), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Spirotetramat-keto-hydroxy |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18? |
| Poids de la formule | 317.1627 |
| Pourcentage de pureté | >95% |