Learn More
Spirotétramate métabolite BYI08330-mono-hydroxy, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Spirotetramat-mono-hydroxy |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+ |
| Poids de la formule | 303.1834 |
| Pourcentage de pureté | >95% |