Learn More
Thermo Scientific™ Insert à flèche SPME
Code produit 17644145 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DI 1,3 mm
Diamètre intérieur : 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm
Quantité:
3 paquets
5 paquets
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Conditionnement
17644145 Diamètre intérieur : 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 5 paquets 5 pièces
15840705 DI 1,3 mm 3 paquets 3 pièces
15850705 Diamètre intérieur : 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 3 paquets 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17644145 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 453A0415UI
Expédition estimée: 11-01-2027
Spécification
Type Flèche SPME
À utiliser avec (équipement) Triplus RSH Échantillonneur automatique, chromatographe en phase gazeuse série TRACE 1300 et systèmes GC-MS
Description Diamètre intérieur : 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm
Quantité 5 paquets