Learn More
Thermo Scientific™ Fibres et flèches SPME pour micro-extraction en phase solide
Code produit 18875425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris foncé
Matériau:
DVB/Carbon WR/PDMS
Diamètre (métrique) externe:
Jauge 23
Quantité:
3/paquet
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Diamètre (métrique) externe Quantité Conditionnement
18875425 Gris foncé DVB/Carbon WR/PDMS Jauge 23 3/paquet 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18875425 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36SP05T3
 Article restreint
En stock
Automatisez la préparation des échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant pour GC et GC/MS en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide des produits de fibres et flèches SPME Thermo Scientific™. Ces produits sont utilisés avec l’échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH™ avant l’analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) ou par chromatographie en phase gazeuse par spectrométrie de masse (GC/MS). Les produits de flèches et fibres SPME sont conçus pour les composés volatils et semi-volatils ayant une large plage de points d’ébullition et de polarité. Cette technique de préparation d’échantillons est idéale pour l’analyse GC et GC/MS à l’état d’ultra-traces et de traces d’échantillons solides, liquides ou gazeux provenant d’industries environnementales, alimentaires, cliniques et médico-légales.
Produits fibres et flèches SPME
Les fibres et flèches SPME comprennent une fine fibre de silice fondue enduite d’une phase organique. Elles extraient et concentrent les analytes par des procédés d’absorption ou d’adsorption et de désorption. La fibre est successivement désorbée thermiquement dans un injecteur GC et les analytes sont transférés dans la colonne analytique. La sélection des fibres ou des flèches SPME dépend de la compatibilité matérielle et du produit utilisé dans votre méthode de laboratoire validée.
Fibre SPME
  • Conception originale éprouvée utilisée par de nombreux clients dans des méthodes standard
  • Large sélection de matériaux de sorption
  • Nécessite un module de conditionnement SPME Fiber
Flèche SPME
  • Géométrie améliorée et optimisée des fibres
  • Extraction plus rapide, débit plus élevé, plus robuste
  • Large sélection de matériaux de sorption
  • Nécessite un microprogramme compatible, un module de conditionnement de flèche SPME et un agitateur Heatex, ainsi qu’un kit d’adaptation pour l’entrée GC de l’injecteur à débit non divisé Instant Connect GC TRACE1300 pour accueillir le plus grand diamètre des flèches SPME
Compatibilité GC
Les produits flèches et fibres SPME sont destinés à être utilisés avec l’échantillonneur automatique TriPlus RSH avec analyse GC à l’aide du système GC Thermo Scientific TRACE 1300 avec un injecteur Instant Connect à débit divisé / non divisé ou un injecteur à débit divisé / non divisé TRACE GC Ultra. Veuillez sélectionner le bouton Assistance en haut de cette page pour demander au représentant de Thermo Fisher Scientific des informations sur la compatibilité avec d’autres fabricants d’échantillonneurs automatiques GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) 50/30 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Matériau DVB/Carbon WR/PDMS
Quantité 3/paquet
Type de produit Fibre
Phase DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane)
Couleur Gris foncé
Diamètre (métrique) externe Jauge 23