Learn More
BRAND™ Plaque de repérage
Code produit 10223731 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
130 x 100 x 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10223731 130 x 100 x 6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223731 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 473500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    102.55€ / 1 pièces
    Économisez 16.45€
    13% de réduction
En stock
12 cavités polies
  • Verre sodocalcique
  • 12 cavités polies, diamètre 20 à 22 mm, profondeur 2 mm, capacité d’environ 0,2 ml
  • Bords rectangulaires rodés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Plaque de repérage
    Matériau Verre sodocalcique
    Nb par paquet 1
    Dimensions (L x l x H) 130 x 100 x 6 mm