Learn More
Tocris Bioscience™ SPP 86
Description
SPP 86 is a potent RET inhibitor (IC50 = 8 nM). Also exhibits inhibitory activity at EphA1, FGFR1, Flt4, Lck and Yes. Inhibits proliferation of HCT 116 and TPC1 cells in vitro. Cell permeable.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Type de produit | SPP 86 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 277.32 |
Usage exclusivement réservé à la recherche