Learn More
Fisherbrand™ Bonnet ballon jetable bleu SPP
Code produit 17514216 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Arrondi
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17514216 Arrondi 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17514216
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les charlottes de base en tissu de polypropylène non lié compact et confortable, sont idéales pour une utilisation en laboratoire ou dans un environnement de travail plus large pour la promotion de l’hygiène générale.
  • Bouchons de bouffant jetables bleus à usage général
  • Favorise l’hygiène générale dans le laboratoire ou dans un environnement de travail plus large
  • Structure en tissu de polypropylène non tissé et non lié
  • Sans latex
  • Conditionnement en carton de 10 sachets, 100 charlottes par sachet
Spécification
Type de produit Charlottes
Dimensions 21 po
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Stérilité Non stérile
Modèle Arrondi