Learn More
Fisherbrand™ Surchaussures jetables SPP (taille universelle)
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeskrivning
Surchaussures jetables de haute qualité à usage général, élastiques pour convenir à la plupart des tailles de chaussures et de pieds et idéales pour une utilisation en laboratoire pour la protection des sols, des chaussures et la promotion de l’hygiène générale.
- Tissu SPP
- Élastique long :44 cm (A)
- Hauteur du talon :16 cm (B)
- Poids :38 g/m²
- Bleu et blanc
- EPI catégorie I
- Non stériles
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Polypropylène filé-lié |
| Couleur | Bleu, blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie I |
| Longueur (métrique) | 44 cm |
| Hauteur (métrique) | 16 cm (hauteur talon) |
| Poids (métrique) | 38 gsm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?