Learn More
Fisherbrand™ Cape cervicale jetable en SPP, diamètre de 60,9 cm.
Code produit 17273044 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 Pk.
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17273044 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17273044
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les charlottes de base en tissu de polypropylène non lié compact et confortable, sont idéales pour une utilisation en laboratoire ou dans un environnement de travail plus large pour la promotion de l’hygiène générale.
  • Charlottes jetables d’usage général disponibles en deux tailles pour promouvoir l’hygiène générale en laboratoire ou dans un environnement de travail plus large.
  • Structure en tissu de polypropylène non tissé et non lié
  • Sans latex
  • Conditionnement en carton de 10 sachets, 100 charlottes par sachet
Specifications
Type de produit Charlotte
Matériau Polypropylène lié à l’enrobé de 10 g/m2
Couleur Blanc
Jetable Oui
Sans latex Oui
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EPI CAT I, testé selon les normes ISO3801 et ISO13934-1
Quantité 1000 Pk.
Diamètre (impériale) 24 in
Diamètre (métrique) 60.9 cm