Learn More
Interscience plaqueuse automatique easySpiral
Code produit 12678675
Change view
Click to view available options
Capacité de la seringue : 1000 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12678675 Capacité de la seringue : 1000 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12678675 Fournisseur Interscience Code fournisseur 412000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
easySpiral est un appareil automatique de préparation de boîtes de Petri.
Machine de dressage automatique pour boîtes de Petri, Modes de dressage : exponentielle (spirale) et circulaire, diamètre de la boîte de Petri : 90 mm. Livré avec :
  • 1 anneau de placage pour boîtes de Petri de 90 mm de diamètre (fourni par défaut sur l'appareil)
  • 1 boîte contenant : 1 colorant bleu pour test (Réf. 415 530)
  • 1 seringue avec tube en silicone
  • 1 Spiral™ Grille de comptage pour boîtes de Petri de diamètre 90 mm (Réf. 413 014)
  • 1 support de conteneur pour les tests
  • 1 jeu de 2 filtres (Réf. 413 009)
  • 1000 Spiral™ Béchers DB50 (Réf. 415 100)
  • 1 EnzyClear™ détergent (Réf. 413 029)
  • 4 jeux de connecteurs GL 45 (Réf. 413 003)
  • 1 jeu de connecteurs GL 45 à double port (Réf. 414 004)
  • 1 stylet (Réf. 414 001)
  • 1 câble d'alimentation
  • 1 manuel d'utilisation
  • 1 EnzyClear™ guide d'utilisation rapide
Spécification
Précision ±0,5 % (en mode normal), 2%
Type de produit Plateau automatique pour boîtes de Petri
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Manuel d'analyse bactériologique) et AOAC 977,27
Couleur Gris
Description easySpiral est un appareil automatique de préparation de boîtes de Petri. Il permet le dépôt d'un échantillon contenant de 300 à 1,3 x 10⁵ UFC/mL sur une seule boîte de Petri, sans dilution préalable. Les volumes plaqués sont de 50 et 100 μL.
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Volume (métrique) 50 ou 100 μL
À utiliser avec (application) Les ensemenceurs easySpiral sont utilisés pour tous types d'analyses microbiologiques dans les instituts de recherche agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et publics...
À utiliser avec (équipement) Boîte de Pétri
Comprend Contenu de la boîte de Petri : 1 anneau de plateau tournant pour boîtes de Petri de 90 mm de diamètre, 1 colorant bleu pour les tests, 1 seringue avec tube en silicone, 1 anneau de séquençage pour boîtes de Petri de 150 mm de diamètre, 1 grille de comptage en spirale pour boîtes de Petri de 90 mm de diamètre, 1 support pour récipient de test, 1 jeu de 2 filtres, 1 logiciel, 1 USB Câble A/B, 1 grille de comptage en spirale pour boîtes de Petri de 150 mm de diamètre, 1000 béchers DB50, 1 EnzyClear détergent liquide, 4 kits de connexion pour bouteille GL45, 1 kit double pour bouteilles GL45, 1 stylet, 1 câble d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 EnzyClear Guide d'utilisation rapide.
Conditions d’utilisation atmosphère stérile
Reproductibilité Oui
Dimensions (L x l x H) 39.4 x 42.1 x 28.9 cm
Largeur (impériale) 15,51 in
Largeur (métrique) 39.4 cm
Hauteur (impériale) 11,38 in
Poids (impériale) 7.94lb
Poids (métrique) 16,3 kg
Alimentation électrique 100-240V - 50-60Hz
Tension 100/240 V
Puissance 45 W
Ampérage T1.6A L 250V 5 x 20 mm
Fréquence 50-60Hz
Nb par paquet 1