Learn More
Edulab Rallonge à ressort, acier, paquet de 200
Code produit 30280265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ressort de remplacement
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280265 Ressort de remplacement 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280265 Fournisseur Edulab Code fournisseur VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    67.21€ / 200 pièces
    Économisez 2.09€
    3% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ressort en acier enroulé à double boucle, idéal pour les expériences de physique et les études de mouvement.
  • Ressort en acier hélicoïdal avec extrémités à double boucle pour une fixation sécurisée
  • Longueur d'une extrémité à l'autre de 50 mm (1,96 in) et une longueur repliée de 24 mm (0,94 in) sans cerceaux
  • Diamètre extérieur de 15 mm (0,59 in)
  • S'étend sur environ 200 à 230 mm (8 à 9 in). et retrouve sa longueur initiale sans déformation
  • Idéal pour étudier le mouvement d'une masse sur un ressort, la loi de Hooke, l'énergie potentielle et les concepts de physique associés.
  • Offre une méthode visuellement et kinesthésiquement efficace pour l'apprentissage de la dynamique des ressorts.
  • Ressort unique inclus pour les expériences individuelles
Spécification
Type de produit Ressort de remplacement