Learn More
Brady™ Coussinet collé spunbound/meltblown
Code produit 10555685 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
20,341 gal.
Conditionnement:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10555685 20,341 gal. 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10555685 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.10€
    159.55€ / Pack de 1
    Économisez 13.55€
    7% de réduction
En stock
Ce tampon sorbant chimique aggloméré spunbound/meltblown est un tampon vert à 2 plis, de poids moyen, qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux. La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre. Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
  • La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
  • La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de trier les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui permet de réduire les coûts d'élimination.
  • Perforé pour plus de flexibilité – utilisez uniquement ce dont vous avez besoin et minimisez le gaspillage.
  • Idéal pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Couleur Vert
Description Serviettes hygiéniques, poids moyen, collées, 30 cm x 30 cm, 50 serviettes/sachet, 4 sachets/boîte de présentation
Capacité (impériale) 20,341 gal.
Capacité (métrique) 80 L
Type Sorbant pour produits chimiques
Format Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Pulvérisations excessives, fuites, gouttes dans les zones de stockage de fûts et de liquides, les postes de travail et les laboratoires.
Modèle Peu pelucheuses
Quantité d’emballage 200 Pk.
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 11,811 in
Largeur (métrique) 30 cm
Poids (métrique) 6.3 kg
Alternate Part Number UN1212-E