Learn More
Brady™ Universal Plus Rouleau chimique
Code produit 10738015 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
20,605 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10738015 20,605 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10738015 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813845
En stock
Le Universal Plus Le rouleau Chemical Roll est un rouleau absorbant chimique à 2 plis, vert, de poids moyen, lié et doublement perforé, qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux.
  • La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre.
  • Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
  • La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
  • La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de trier les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui permet de réduire les coûts d'élimination.
  • Perforé au milieu et transversalement pour permettre l'utilisation de la quantité exacte de matériau et ainsi réduire les déchets.
  • Idéal pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Couleur Vert
Description Rouleau, poids moyen, doublement perforé et collé, 38 cm x 46 m
Capacité (impériale) 20,605 gal.
Capacité (métrique) 78 L
Type Sorbant pour produits chimiques
Format Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Pulvérisations excessives, fuites, gouttes dans les zones de stockage de fûts et de liquides, les postes de travail et les laboratoires.
Quantité d’emballage 1 rouleau
Dimensions (L x l) 46 m x 38 cm
Longueur (impériale) 50.31 yd.
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (impériale) 14,96 in
Largeur (métrique) 38 cm
Poids (métrique) 6.3 kg
Alternate Part Number UN15-DP-E