Learn More
Tocris Bioscience™ SQ 22536
GREENER_CHOICE
Code produit 30001428
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001428 10 mg 10mg
18044582 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001428 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1435/10
Adenylyl cyclase inhibitor
Inhibitor of adenylyl cyclase (IC50 = 1.4 μM). Inhibits PGE1-stimulated increases in cAMP levels in intact human platelets. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17318-31-9
Formule moléculaire C9H11N5O
Spécification
Nom chimique ou matériau SQ 22536
Quantité 10 mg
Poids de la formule 205.22
Pureté >99%
Poids moléculaire 205.22