Learn More
Grant Instruments™ SQ16PLUS - Enregistreur de données Squirrel sq16plus
Description
- 16 entrées à simple extrémité ou 8 entrées différentielles.
- Entrée universelle : oui, y compris 2, 3 et 4 fils de résistance.
- Plages de tension ; différentielle et à simple extrémité : -40 à 60 V, -6 à 10 V, -1.5 à 2,5 V, ±300 mV.
- Mode commun : 60 V
- plages de courant, différentiel (nécessite une dérivation externe de 10Ω) : 4 à 20 mA, -30 à +30 mA.
- Gammes de thermocouples ; différentielles et simples : type K -200 à 1 372°C, type R -50 à 1 768°C, type B 250 à 1 820°C, type T -200 à 400°C, type S -50 à 1 768°C, type C 0 à 2 320°C, type N -200 à 1 300°C, type J -200 à 1 200°C
type D 0 à 2 320°C. - Plages de résistance, 2, 3 et 4 fils : 0-2000R et 0-300000R 2 fils , 0-4000R 3 fils et 0-4000R 4 fils.
- Plages de thermistance : Type U, UU, Y et S, 50 à +150°C et thermistances spécifiques au client.
- PT100 / 1000, 2 fils : -200 à 850°C.
- Température de référence interne : -55 à 150°C.
- Plages de comptage d’impulsions : 0 à 100 Hz (2 entrées) 0 à 64 kHz (2 entrées) 0 à 34 360 000 000 comptages.
- Plages d’événements / d’état numériques : 8 entrées d’état ou 1 x 8 bits binaire.
- Sorties numériques / d’alarme : 4 FET de vidange ouverts, 40 V, 0,1 A.
- Résolution A/D : 32 bits.
- Précision : 0,1 % de plage + 0,1 % de la lecture.
- Résolution / précision de l’horloge : 1 s / 10 ppm.
- Fréquence d’échantillonnage : Jusqu’à 100 relevés par seconde sur 2 canaux.
- Statistiques sur les données : Oui à partir du nouveau logiciel SquirrelView plus PC.
- Canaux calculés : Oui, jusqu’à 16.
- Mémoire interne : 16 Go, environ 800 millions de relevés.
- Bouton multifonction : Indication de l’état des LED et démarrage / arrêt.
- Batterie interne : 6 piles boutons AA.
- Durée de vie de la batterie : jusqu’à 6 mois avec tous les canaux se connectant toutes les 15 minutes.
- Alimentation externe : Oui, 8 à 38 Vcc ou via USB.
- Puissance de sortie du capteur : 8 à 38 V à 150 mA lorsque connecté à une alimentation externe.
- Mise en réseau via USB ou fil ouvert.
- Prise en charge du modem : Via un concentrateur USB.
- Actions et déclencheurs : Quatre sorties d’alarme, actions et déclencheurs entièrement configurables.
- Configuration du PC : Oui, compatible avec SquirrelView.
- Configuration du panneau avant : Via l’application pour smartphone. Toutes les fonctionnalités essentielles disponibles via l’application, par exemple la configuration des canaux, la consignation de démarrage / arrêt, etc. D’autres fonctions avancées, telles que les canaux calculés et les descriptions de canaux, sont disponibles via une connexion à un PC exécutant SquirrelView.
- Configurations stockées : 6
- Température de fonctionnement : -20 à 65°C
- Dimensions (l x P x H) / poids : 257 x 206 x 57,3 mm, 1,5 kg.
Environnement de travail : –30 à 65°C, HR jusqu’à 95 % (sans condensation).
Spécification
Spécification
| Mémoire des données | 16 GB, ∼800 000 000 de lectures |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 6 mois avec tous les canaux se connectant toutes les 15 minutes |
| Canaux | Jusqu’à 16 |
| Précision | 0,1 % de plage + 0,1 % de la lecture |
| Température de fonctionnement (métrique) | -20°C à +65°C |
| Dimensions (L x l x H) | 206 x 257 x 57,3 mm |